Learn More
Perfluorohexanes, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317148
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Perfluorohexanes is used as a coolant, photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation and an inert reaction medium. It is used in the electronic cooling liquid and insulator. It plays a vital role as a reaction medium, especially for photooxidation reactions. Further, it finds application as an ultrasound contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-42-0
Formule moléculaire C6F14
Poids moléculaire (g/mol) 338.044
Numéro MDL MFCD00000437
Clé InChI ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
CID PubChem 9639
ChEBI CHEBI:39427
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tétradecafluorohexane
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorohexanes
Point de fusion -4°C
Couleur Incolore
Densité 1.699 g/mL
Point d’ébullition 58°C to 60°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)4CF3
Indice de réfraction 1.251
Quantité 100 g
Beilstein 1802113
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 338.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide