Learn More
Acide perfluoroheptanoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430013
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide perfluoroheptanoïque est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-85-9
Formule moléculaire C7HF13O2
Poids moléculaire (g/mol) 364.062
Numéro MDL MFCD00039604
Clé InChI ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
CID PubChem 67818
ChEBI CHEBI:35547
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoroheptanoic acid
Point de fusion 31°C to 36°C (literature)
Point d’ébullition 89°C (30 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1808210
Poids de la formule 364.06
Pourcentage de pureté ≥98%