Learn More
Acide perfluoroheptanoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420013
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide perfluoroheptanoïque est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-85-9
Formule moléculaire C7HF13O2
Poids moléculaire (g/mol) 364.062
Numéro MDL MFCD00039604
Clé InChI ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
CID PubChem 67818
ChEBI CHEBI:35547
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-acide tridécafluoroheptanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoroheptanoic acid
Point de fusion 31°C to 36°C (literature)
Densité 1.792
Point d’ébullition 89°C (30 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.3 00
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1808210
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 364.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluoroheptanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Perfluoroheptanoic acid