Learn More
Acrylate de (perfluorocyclohexyle)méthyle, 96 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
83.80€ - 387.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40677-94-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H5F11O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.13 |
Numéro MDL | MFCD00080614 |
Clé InChI | OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester |
CID PubChem | 2776049 |
Nom IUPAC | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undécafluorocyclohexyl)prop-2-énoate de méthyle |
SMILES | C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470071
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044793.06 |
5 g |
83.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480071
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044793.14 |
25 g |
387.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
40677-94-9 | |
366.13 | |
OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N | |
2776049 | |
C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F |
C10H5F11O2 | |
MFCD00080614 | |
perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester | |
(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undécafluorocyclohexyl)prop-2-énoate de méthyle |
Specifications
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate | |
40677-94-9 | |
C10H5F11O2 | |
Air sensitive | |
Sparingly soluble in water. | |
C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F | |
366.13 | |
366.13 | |
Liquide |
Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol | |
Incolore | |
MFCD00080614 | |
perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester | |
OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N | |
(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undécafluorocyclohexyl)prop-2-énoate de méthyle | |
2776049 | |
96% |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only