Learn More
Perfluoro(décahydronaphtalène), cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
47.40€ - 654.00€
Chemical Identifiers
CAS | 306-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10F18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 462.081 |
Numéro MDL | MFCD00010626 |
Clé InChI | UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin |
CID PubChem | 9386 |
ChEBI | CHEBI:38848 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4A,5,5,6,6,7,7,8,8,8A-octadécafluoronaphtalène |
SMILES | C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11413837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18288.14 |
25 g |
47.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18288.22 |
100 g |
140.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11433837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18288.36 |
500 g |
654.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe perfluoro(décahydronaphtalène) est utilisé pour dissoudre les gaz. En raison de sa capacité de transport de gaz, il est utilisé pour augmenter la distribution d’oxygène pendant la culture cellulaire. Il agit comme un ingrédient du fluosol qui est un produit sanguin artificiel. Il est également utilisé pour dissoudre le téflon.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Chemical Identifiers
306-94-5 | |
462.081 | |
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N | |
9386 | |
1,1,2,2,3,3,4,4,4A,5,5,6,6,7,7,8,8,8A-octadécafluoronaphtalène |
C10F18 | |
MFCD00010626 | |
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin | |
CHEBI:38848 | |
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F |
Specifications
Perfluoro(decahydronaphthalene) | |
306-94-5 | |
1.94 | |
C10F18 | |
MFCD00010626 | |
14,4183 | |
Insoluble in water. | |
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F | |
462.081 | |
CHEBI:38848 | |
95% |
cis + trans | |
-10°C to -7°C | |
141°C to 142°C | |
1.3145 | |
2067113 | |
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin | |
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2,3,3,4,4,4A,5,5,6,6,7,7,8,8,8A-octadécafluoronaphtalène | |
9386 | |
462.1 |
Safety and Handling
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 206-192-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ3175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only