Learn More
Composés perfluoro FC-40(TM), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081150
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tube Masterflex
• Tubulures Masterflex p. 1923 - 1947
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 51142-49-5
Formule moléculaire C21F48N2
Poids moléculaire (g/mol) 1192.168
Numéro MDL MFCD01632188
Clé InChI QDOIZVITZUBGOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorinert fc-40, perfluoro-compound fc-40, bis nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine,1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl butan-1-amine; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-n-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl-n-trifluoromethyl butan-1-amine, bis 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl trifluoromethyl amine; perfluorotributylamine
CID PubChem 2723673
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine ; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-N-(trifluorométhyl)butan-1-amine
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F.C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Perfluoro-compound FC-40™
Couleur Incolore
Densité 1.8700g/mL
Point d’ébullition 158°C to 173°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Viscosité 1.6-2.8cSt (25°C)
Poids de la formule 650
Forme physique Liquide
Nombre del producto
  • Perfluoro-compound FC-40]TS
Clasificación
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Consejos de prudencia