Learn More
Perfluoro(1,3-diméthylcyclohexane), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 275.37€
Identifiants chimiques
CAS 335-27-3
Formule moléculaire C8F16
Poids moléculaire (g/mol) 400.062
Numéro MDL MFCD00001469
Clé InChI LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
CID PubChem 78975
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422297
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045477.18
50 g
79.80€
50g
15432297
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045477.30
250 g
275.37€
250g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
335-27-3
400.062
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
78975
C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
C8F16
MFCD00001469
perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
Spécification
Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
-55°C
101°C to 102°C
C8F16
2064147
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
78975
90%
Liquide
335-27-3
1.828 g/mL
Odorless
MFCD00001469
perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
400.062
400.06
Technique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-386-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante