Learn More
Acide perchlorique, pour analyse, ca. 70 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
133.79€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-90-3, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.45 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
CID PubChem | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
Nom IUPAC | acide perchlorique |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10164560
|
Thermo Scientific Acros
223310010 |
1 L | Flacon en verre |
133.79€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyseIdentifiants chimiques
7601-90-3, 7732-18-5 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
acide perchlorique |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
Perchloric acid | |
7601-90-3, 7732-18-5 | |
203,0°C | |
1 ppm max. | |
113°C | |
3,5 mPa.s (20°C) | |
Liquide | |
15, 7267 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
70 to 72% |
p.a. | |
-18,0°C | |
1,6600 g/ml | |
1,66 | |
ClHO4 | |
HClO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
acide perchlorique | |
24247 | |
100.46 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-512-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SC7500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Perchloric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.