Learn More
Acide perchlorique, ACS, 60-62 %, Thermo Scientific Chemicals
26.42€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.45 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
CID PubChem | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
Nom IUPAC | acide perchlorique |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033263.AE |
100 mL | N/A | ||||||
11404990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033263.AP |
500ml |
85.93€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033263.K3 |
2 L | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7601-90-3 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
acide perchlorique |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
Perchloric Acid | |
°C to 12°C | |
1.54 | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
Miscible with water. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
Réactif ACS |
7601-90-3 | |
203°C | |
113°C (235°F) | |
Liquide | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
acide perchlorique | |
24247 | |
100.46 |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P330-P331-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P390-P501c
H271-H290-H302-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-512-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SC7500000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only