Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatine A
Inhibiteur de protéase, inhibe la pepsine, la rénine et la cathepsine D.
39.41€ - 125.48€
Identifiants chimiques
CAS 26305-03-3
Formule moléculaire C34H63N5O9, C34H63N5O9
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15855328
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J20037.#0
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15865328
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J20037.MB
25 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Applications: Pepstatin A, a protease inhibitor, inhibits Pepsin, Renin and Cathepsin D. Effective concentrations are 10-6 to 10-9M. It does not inhibit Trypsin, Chymotrypsin, Papain or Plasmin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibiteur de protéase, inhibe la pepsine, la rénine et la cathepsine D
  • Les concentrations efficaces sont de 10-6 à 10-9 M.
  • N‘inhibe pas la trypsine, la chymotrypsine, la papaïne ou la plasmine
  • Inhibiteur de protéase, inhibe la pepsine, la rénine et la cathepsine D
  • Limites de détection : MFCD00060740
Spécification
Identifiants chimiques
26305-03-3
C34H63N5O9, C34H63N5O9
Spécification
10-6 to 10-9M
C34H63N5O9, C34H63N5O9
Dissolves in methanol
Poudre
CC(C)CC(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CC(O)C(CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)C(O)CC(O)=O
685.90
26305-03-3
Isovaleryl-val-val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid SDS Certificate of Analysis Product Specification Technical Inquiry
2202362
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
3-hydroxy-4-[(2S)-2-{3-hydroxy-6-methyl-4-[(2S)-3-methyl-2-[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanamido)butanamido]butanamido]heptanamido}propanamido]-6-methylheptanoic acid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-600-0
Recommended Storage : Keep cold