Learn More
Pentaéthylène glycol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10234751
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4792-15-8
Formule moléculaire C10H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.28
Numéro MDL MFCD00002878
Clé InChI JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentaethylene glycol, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, pentaethyleneglycol, pentaglycol, ho ch2ch2o 5h, 3,6,9,12-tetraoxatetradocane-1,14-diol, 2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, dsstox_cid_7579, dsstox_rid_78510, dsstox_gsid_27579
CID PubChem 62551
ChEBI CHEBI:39631
Nom IUPAC 2-[2-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol
SMILES C(COCCOCCOCCOCCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentaethylene glycol
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 338.0°C to 340.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4610 to 1.4630
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentaethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.