Learn More
Pentaérythritol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.90€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-77-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
Clé InChI | WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek |
CID PubChem | 8285 |
Nom IUPAC | 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10234940
|
Thermo Scientific Acros
129872500 |
250 g | Flacon en plastique |
19.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051300
|
Thermo Scientific Acros
129870010 |
1 kg | Flacon en plastique |
35.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984631
|
Thermo Scientific Acros
129870050 |
5 kg | Récipient en plastique |
116.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
115-77-5 | |
136.15 | |
pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek | |
2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
C5H12O4 | |
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N | |
8285 | |
C(C(CO)(CO)CO)O |
Spécification
Pentaerythritol | |
257.0°C to 264.0°C | |
276.0°C (30.0 mmHg) | |
Authentique | |
C5H12O4 | |
01,528 | |
pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek | |
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
8285 | |
98% |
115-77-5 | |
Blanc | |
240°C | |
97.5% min. (GC) | |
C(CH2OH)4 | |
15,7221 | |
Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether | |
C(C(CO)(CO)CO)O | |
136.15 | |
136.15 | |
Crystals |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-104-9
RUO – Research Use Only