Learn More
Acide pentadécafluorooctanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10703181
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-67-1
Formule moléculaire C8HF15O2
Poids moléculaire (g/mol) 414.07
Numéro MDL MFCD00004174
Clé InChI SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
CID PubChem 9554
ChEBI CHEBI:35549
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecafluorooctanoic acid
Point de fusion 53.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 189.0°C to 192.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)6CO2H
Quantité 25 g
Merck Index 15, 7272
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-acide pentafluoro-octanoïque
Poids de la formule 414.07
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentadecafluorooctanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.