Learn More
n-Pentacontane, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
n-Pentacontane | 6596-40-3 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Pentacontane |
CAS | 6596-40-3 |
Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
% min. CAS | 0.1 |
Quantité | 1 mL |
% max. CAS | 0.1 |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Formule moléculaire | C50H102 |
Clé InChI | PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Pentacontane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P331-NE PAS faire vomir.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: carbon disulphide, pentane, dichloromethane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire