Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de potassium de pénicilline V, 99 %
32.00€ - 89.00€
Identifiants chimiques
CAS | 132-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H17KN2O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 388.48 |
Numéro MDL | MFCD00051771 |
Clé InChI | HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M |
CID PubChem | 131673927 |
SMILES | [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15354998
|
Thermo Scientific Chemicals
455230050 |
5 g |
32.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15364998
|
Thermo Scientific Chemicals
455230250 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
132-98-9 | |
388.48 | |
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M | |
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
C16H17KN2O5S | |
MFCD00051771 | |
131673927 |
Spécification
Penicillin V potassium salt | |
132-98-9 | |
Authentique | |
MFCD00051771 | |
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M | |
potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | |
131673927 | |
+220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
Penicillin V Potassium Salt | |
197.0°C to 202.0°C | |
C16H17KN2O5S | |
Solubility in water: soluble. | |
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | |
388.48 | |
388.48 | |
≥98.5% (HPLC) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
- Penicillin V potassium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only