Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium pénicilline G, 98 %
Penicillin G sodium salt, CAS # 69-57-8, also called benzylpenicillin, is a β-lactam antibiotic active against gram-positive and gram-negative bacteria.
15.17€ - 84.40€
Identifiants chimiques
CAS 69-57-8
Formule moléculaire C16H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 356.372
Clé InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
CID PubChem 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Nom IUPAC sodium;(2S,5R,6)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15525166
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
455690010
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15535166
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
455690050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15545166
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
455690250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
• Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
• Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
• It can also be used to prevent infection in research animals
Spécification
Identifiants chimiques
69-57-8
356.372
23668834
sodium;(2S,5R,6)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
C16H17N2NaO4S
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
CHEBI:51765
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Spécification
Penicillin G sodium salt
69-57-8
Authentic
Solubility in water: soluble.
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
356.372
CHEBI:51765
+293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Penicillin G Sodium Salt
5.0 to 7.5
C16H17N2NaO4S
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
sodium;(2S,5R,6)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
23668834
356.37
≥97.5% (HPLC)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement May cause an allergic skin reaction. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear eye protection/face protection.
Danger
Identifiant produit
  • Penicillin G sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .