Learn More
Anritsu™ Sonde de pénétration
Marque:  Anritsu™ BT22KTC1ANP
Code produit. 11962159
  • 143.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple KT de pénétration
• Thermocouple ultra-rapide, câble PVC 1 m
• Sonde φ 1,5 x 30mm pour mesure ultra-rapide de liquide, gaz, produits mous
• Thermocouple KT usage général
• 250 à +300°C
• Inclus avec câble 1 m et fiche miniature color-codée
Spécification
Spécification
30mm