Learn More
Anritsu™ Sonde de pénétration
Marque:  Anritsu™ BS31K030TC1ANP
Code produit. 11932179
  • 364.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple KT de pénétration
• Thermocouple ultra-rapide, câble PVC 1 m
• Sonde φ 3 x 300mm pour mesure rapide de liquide, gaz, produits mous
• Thermocouple KT usage général
• 250 à +500°C
Spécification
Spécification
300mm