Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pénase lyophilisée dans un flacon Oxoid
Marque:  Thermo Scientific™ Oxoid™ SR0129B
Code produit. 10527153
  • 156.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
A Bacillus cereus 569 /H9 lactamase (E.C.5.2.6) présenté sous forme de poudre lyophilisée contenant des sels tampons. Chaque flacon contient 3,300 lU d’activité (1 unité d’activité enzymatique hydrolysera 1,0μ mol d’acide benzylpénicilline par minute à un pH de7,0 et à 25°C).
Utilisé pour l’inactivation des antibiotiques sensibles à la bêta-lacram dans les préparations, les échantillons de sang ou de tissus.