Learn More
3M™ Casque antibruit 3M™ PELTOR™
Les coquilles PELTOR™ série X5 combinent une mousse spécialement formulée et une conception innovante d’espaceur et d’oreillette qui en font une solution idéale pour les situations sonores de haute intensité.
59.00€
Spécification
ANSI S3.1974 | Oui |
---|---|
Matériau du coussin | Mousse |
CSA Z94.2 | Classe AL |
Couleur du coussin | Noir |
Paires par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Modèle | Diélectrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Diélectrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15640236
|
3M™
7000103995 |
X5A, Serre-tête | Oui |
59.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Atténuation inégalée sans nécessité de double protection
- Disponible dans les styles serre-tête ou intégrées à un casque de protection
- La conception à double bandeau permet de réduire l’accumulation de chaleur avec un bon ajustement et un bon équilibre
- La combinaison de nouvelles technologies offre plus d’espace à l’intérieur de l’oreillette pour un réglage plus confortable
- Inclinaison des points de pivotement de l’oreillette pour un confort et une efficacité optimaux
- Diélectrique (modèles X5A et X5P5E uniquement)
- Compatibilité avec les casques de protection (modèles X5P3E et X5P5E)
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Oui | |
Classe AL | |
1 de chaque | |
Série X5 |
Mousse | |
Noir | |
31 dB |