Learn More
3M™ Casques antibruit PELTOR™ Optime™ III
Click to view available options
Couleur:
Noir, rouge
Vert, noir
Modèle:
Bandeau
Jugulaire
Montés sur casque
Description
- Cups de conception moderne et élégante
- Bonne intelligibilité de la voix
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Bandeau profilé unique pour maintenir une pression constante
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Spécification
Couleur | Vert, noir |
Plug Shape | Ovale |
Type de produit | Casque antibruit Optime III |
Modèle | Montés sur casque |