Learn More
3M™ Casque antibruit monté sur casque de protection PELTOR™ Optime™ II
Click to view available options
Couleur:
Black
Noir
Description
- Moderne, coquilles profilées peu encombrantes.
- Coussinets remplis de mousse et de liquide pour plus de confort.
- Arceau profilé pour une pression constante sur les oreille et une protection efficace.
- Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l’humidité et la chaleur.
- Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.
- Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène
- Version coquille P3E
- Coloris vert foncé
- SNR 30 dB
Spécification
Spécification
Couleur | Black |
Comprend | P3E Helmet Attachment for Helmet Mounting |
Certifications/Conformité | CE Approved |
À utiliser avec (application) | Suitable Choice for Environments With Substantial Industrial Noise or Construction Machinery, Like Airports and Agricultural Work |
Taux de réduction sonore (NRR) | 30 dB |
Plug Shape | Oval |
Type de produit | Ear Muffs Optime II |
Diélectrique | Yes |
Matériau | Stainless Steel |
Modèle | Helmet-mounted |