Learn More
3M™ Casque antibruit PELTOR™ Optime™ II
Développés pour des environnements exigeants et bruyants et particulièrement adaptés aux niveaux de bruit dominés par des fréquences basses à moyennes. Les casques antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II offrent une protection auditive idéale dans les environnements où le bruit industriel ou les machines de construction sont importants, comme les aéroports et les travaux agricoles.
33.30€ - 36.87€
Spécification
Couleur | Green |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Plug Shape | Oval |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10613962
|
3M™
7100003545 |
Headband | |||||||
11729315
|
3M™
7000039619 |
Casque passif |
33.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Version avec bandeau isolé électriquement (diélectrique) disponible
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Joints d’étanchéité remplis d’une combinaison unique de liquide et de mousse
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Green | |
Approuvé CE | |
Oval | |
Acier inoxydable |