Spécification
Couleur | Noir, rose |
À utiliser avec (application) | Conçu pour des utilisateurs plus jeunes, y compris les enfants, pour se protéger contre les niveaux de bruit modérés dans les situations quotidiennes telles que les activités sociales et de loisirs. |
Taux de réduction sonore (NRR) | 27 dB |
Plug Shape | Ovale |
Type de produit | Casque antibruit enfant |
Modèle | Bandeau |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casques antibruit enfants PELTOR™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu