Learn More
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Green
3M™ PELTOR™ Earmuffs X1 are our lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions.
31.65€ - 71.45€
Spécification
Couleur | Noir, vert |
---|---|
ANSI S3.1974 | Oui |
Matériau du coussin | Mousse |
Couleur du coussin | Noir |
Paires par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Modèle | CSA Z94.2 | Diélectrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | CSA Z94.2 | Diélectrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13479918
|
3M™
7000103987 |
X1A, Serre-tête | Classe A | Oui |
31.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
13489928
|
3M™
7000103988 |
X1P3E, Casque de protection | Classe B. | Non |
71.45€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Lightweight, low-profile design
- Offered in over-the-head or hard hat-attached styles
- Twin headband design helps reduce heat buildup with good fit and balance
- Wire headband offers consistent pressure over prolonged wearing periods
- Ear cup pivot points tilt for optimum comfort and efficiency
- Dielectric (excludes model X1P3E)
- Compatibility with hard hats (models X1P3E, X1P5E and X1P51E)
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Noir, vert | |
Mousse | |
1 de chaque |
Oui | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Green