Learn More
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent
Polyethylenimine (PEI) transfection reagent, chemically-defined
152.00€ - 723.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride |
---|---|
CAS | 49553-93-7 |
Cible | Transfection Reagent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18757876
|
Tocris Bioscience™
7854/100 |
100 mg |
152.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18707786
|
Tocris Bioscience™
7854/1G |
1 g |
723.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PEI STAR™ is a chemically-defined, high-performance polyethylenimine (PEI) transfection reagent for cost-effective, affordable and scalable transient gene expression. PEI is a synthetic polymer with an exceptionally high positive charge density in pH-neutral solutions. Positively charged PEI binds strongly to negatively charged DNA and imparts a net cationic charge, allowing the DNA to enter cells. PEI is a non-viral vector commonly used to transfect HEK293 and CHO cells. Applications include production of recombinant proteins, antibodies and viruses.PEI STAR is a trademark of Bio-Techne Corp.
Spécification
Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride | |
49553-93-7 | |
Transfection Reagent |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store the unopened product at room temperature. Do not use past expiration date.