Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire PEEKsil™
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™.
Marque: Thermo Scientific™ 60182-504
Description
Obtenez une excellente compatibilité chimique et une rémanence très faible, afin d’améliorer les performances de la chromatographie en phase liquide (LC), à l’aide des tubulures capillaires hautement inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Tubulure de précision en silice fondue, d’un dia. ext. de 1/16 po Grâce à son revêtement PEEK, elle est capable de supporter des pressions élevées. La tubulure PEEKsil est idéale pour les applications HPLC et LC / MS (spectrométrie de masse). La surface interne très lisse garantit d’excellentes caractéristiques de flux et une contamination très faible. Elle est compatible avec la plupart des solvants organiques et est utilisable dans la plupart des systèmes de chromatographie standard.
Utilisation recommandée- La tubulure est raide ; elle n’est pas recommandée pour des utilisations nécessitant que la tubulure soit pliée
- Utilisez des longueurs prédécoupées uniquement ; le découpage du tube après réception risque de l’endommager
Spécification
HPLC, LC / MS | |
Dia. int. de 0,004 po ; longueur 20 cm | |
0,004 po | |
0,102 mm | |
7,874 po | |
PEEK, silice |
Tubulure capillaire | |
HPLC, LC / MS | |
1/16 po | |
1,588 mm | |
20 cm |