Learn More
Cytiva Kit de tubulure ÄKTAPurifier 10, dia. int. 0,50mm
Utilisation avec ÄKTApurifier 10
Marque: Cytiva 18-1123-33
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
AKTAPurifier 10 | |
1 x tubulure 0,16 ml H6, 1 x tubulure 0,08 ml H7, 1 x tubulure 0,14 ml H8, 1 x tubulure 0,6 ml H9, 1 x connecteur serré à la main | |
PEEK |
Kit de tubulures | |
0,16 mm |