Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/32 po dia. ext., 5 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
Marque:  Trajan Scientific and Medical 1301005001-5F
Code produit. 15700989
  • 34.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Spécification
Rouge
0,005 po
5 pi
5000 psi (345 bar)
2 à 14
1/32 in.
PEEK
100°C
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche