Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, 1/16 po dia. ext., 100 pi
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
Marque: Trajan Scientific and Medical 1302013004-100F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
- Bio-inerte et bio-compatible
- Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
- Colorants
- Parois intérieures lisses et DI précis
- Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
- Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Orange | |
0,013 po | |
100 pi | |
7 000 psi (483 bar) |
2 à 14 | |
1/16 in. | |
PEEK | |
100°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche