Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaires standard PEEK
27.00€ - 28.60€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10750133
|
Macherey-Nagel™
718765 |
0,13 mm |
28.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10439351
|
Macherey-Nagel™
718761 |
0,25 mm |
28.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10269741
|
Macherey-Nagel™
718760 |
0,17 mm |
27.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10546481
|
Macherey-Nagel™
718762 |
0,5 mm |
27.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10556481
|
Macherey-Nagel™
718763 |
0,75 mm |
28.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1 m |