Learn More
Hamilton™ Grandes aiguilles à embase PEEK RN
Pour les applications nécessitant une aiguille non métallique.
Marque: Hamilton™ 8650-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aiguilles en plastique
- Fabriquées à partir de tubulures HPLC en PEEK, chimiquement et physiquement robustes
- Vendus par boîtes de 6
Spécification
Autoclavable | |
0,8 mm | |
Exigences relatives aux aiguilles non métalliques | |
4/boîte | |
Grandes embases RN |
Gaz stérilisable | |
1,6 mm | |
Aiguille PEEK | |
3 |