Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ballon d’évaporation piriforme avec joint rodé conique
Spécialement pour les évaporateurs rotatifs, avec col central et joint conique, en forme de poire, avec étiquette d’inscription.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03041422
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ballons pour évaporateurs• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon évaporation CN 29/32
• Ballons pour évaporateurs
• 3000mL
Spécification
Verre Duran | |
Évaporateurs rotatifs | |
Poire | |
40 mm |
Flacon d’évaporation | |
14/23 | |
25 mL |