Learn More
Mutexil™ Casquettes de protection à visière
Utilisez ces coiffes de protection à visière Mutexil™ lorsque le recouvrement complet des cheveux est jugé nécessaire.
65.90€ - 76.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon protecteur |
---|---|
Jetable | Single-use |
Quantité | 500/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11715443
|
Mutexil™
3322079 |
Blanc |
76.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765443
|
Mutexil™
4561319 |
||||||||
Description
- En bleu ou en blanc
- 500/boîte
- Non-tissé
Spécification
Bouchon protecteur | |
Single-use | |
500/boîte |