Learn More
Kartell Laveur de pipettes automatique
BIOPHARMA
Solution rapide et sûre, idéale pour le lavage des pipettes jusqu’à 60 mm de long. Le laveur de pipettes automatique Kartell™ est un moyen de laver à grande vitesse les pipettes longues, qui élimine le refoulement accidentel, car l’entrée d’eau est située au-dessus et à l’écart de toutes les eaux contaminées.
Marque:  Kartell 0021700
Code produit. 10040991
  • 407.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Haute qualité et grande vitesse
  • Résout le problème du lavage des pipettes jusqu’à 600 mm de long rapidement et en toute sécurité
  • Indispensable dans les laboratoires dans lesquels des matières radioactives, caustiques et toxiques sont utilisées
  • Le rinceur en PE se remplit via la buse de pulvérisation située sur le bord supérieur
  • Ceci élimine le refoulement accidentel, l’entrée d’eau étant située au-dessus et à l’écart de toute eau contaminée
  • Les eaux contaminées sont totalement siphonnées, une fois que le point de siphon en haut du rinceur a été atteint, via le drain de grand diamètre situé au point le plus bas, avant le remplissage automatique
  • Pendant le lavage, les pipettes sont logées dans des paniers spécialement conçus qui réduisent le risque de casse lorsque les cônes de pipettes sont stockées dans la base en PE souple
Spécification
Spécification
PE/PP
Laveur de pipettes automatique
734 mm