Learn More
BRAND™ Bouchons à poignée en LDPE
Fabriqués à partir de polyéthylène basse densité (LDPE), les bouchons à poignée en LDPE BRAND™ sont utilisés avec des tubes d’échantillonnage et de sédimentation. Le bouchon à double anneau empêche les fuites d’échantillons. Bord strié pour une préhension et une manipulation aisées.
36.55€ - 56.45€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Type de produit | Bouchon à ailettes |
À utiliser avec (application) | Tubes à échantillons et à sédimentation |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10354061
|
BRAND™
114730 |
12 mm | Tube à échantillon 114750, 114760 BRAND™ |
56.45€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10058670
|
BRAND™
114720 |
16 mm | Tube à échantillon 114715 BRAND™ |
36.55€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En polyéthylène basse densité (LDPE)
- Pour une utilisation avec les tubes d’échantillonnage et de sédimentation.
- Le bouchon à double anneau empêche les fuites d’échantillons.
- Bord strié pour une préhension et une manipulation aisées.
Spécification
PEBD | |
Bouchon à ailettes | |
Tubes à échantillons et à sédimentation | |
1000/boîte |