Learn More
asecos™ Station IBC PE avec palette PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
1560.00€ - 2385.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Capacité (impériale) | 264.2 gal. |
Capacité (métrique) | 1000 L |
Matériau | Polyéthylène |
Type | IBC Spill Pallet |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17836566
|
asecos™
15477 |
1430.00 mm |
1560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17816506
|
asecos™
15480 |
2260.00 mm |
2385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
- Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
- Idéal pour les cuves de 1000 litres ou des petits récipients
- 2 000 kg de capacité de charge par zone de stockage en fonction du poids du récipient
- Poids maximum des liquides du IBC jusqu´à 1800 gm/m³
Spécification
Bleu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1430.00 mm |
264.2 gal. | |
Polyéthylène | |
56.30 in. |