Learn More
asecos™ Station IBC PE avec caillebotis PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 24154
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
- Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Bleu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1280.00 mm | |
1280.00 mm | |
895.00 mm | |
1660.00 mm | |
141 kg |
264.2 gal. | |
Polyéthylène | |
50.39 in. | |
50.39 in. | |
35.24 in. | |
65.35 in. | |
310.85 lb. |