Learn More
asecos™ Demi-palette en PE
Pour l’installation d’1 fût de 200 L
Marque:  asecos™ 40063
Code produit. 17886556
  • 94.87€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour box de sécurité PE 40057 et 40060
  • accès des 4 côtés
  • avec 3 patins
Spécification
Spécification
Polyéthylène
23.62 in.
23.62 in.
6.30 in.
31.50 in.
18.74 lb.
Drum Pallet
600.00 mm
600.00 mm
160.00 mm
800.00 mm
8.5 kg