Learn More
Buerkle™ Tubes d’alimentation PE pour pompes à usage unique OTAL™
Tubes de distribution en polyéthylène conçus pour une utilisation avec les pompes à usage unique OTAL™.
Marque: Buerkle™ 5000-8000
38.94 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 10 pièces par paquet
- Convient à une utilisation avec les pompes à usage unique OTAL™
Spécification
Certificat alimentaire | |
Tubes PE de distribution PE pour pompes à usage unique OTAL™ | |
12 mm | |
Pompes à usage unique OTAL™ | |
0°C à 40°C | |
90 cm (35,43 po) | |
Non stérile |
Blanc | |
0,47 in | |
14 l/min (3,70 gpm) | |
10 tubes de distribution jetables | |
Polyéthylène | |
10 | |
Accessoires pour pompes |