Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PDGFR alpha humain
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHPDGFRAX5
Description
The Human Platelet Derived Growth Factor-Receptor Alpha (Hu PDGFRA) ELISA quantitates Hu PDGFRA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFRA. Principle of the method The Human PDGFRA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le PDGFRA (PDGFR-alpha, alpha récepteur de facteur de croissance dérivé de plaquettes) appartient à la famille des protéines tyrosine kinase et se lie à la chaîne alpha du PDGF. Le PDGFR présente deux isoformes différentes, alpha et bêta, qui sont codées par deux gènes différents. Les récepteurs au PDGF-alpha sont exprimés dans les cellules progénitrices des oligodendrocytes tandis que les récepteurs au PDGF-bêta sont exprimés dans les neurones. Le PDGFR possède cinq domaines apparentés à l’immunoglobuline qui sont impliqués dans la liaison au ligand. Deux domaines tyrosine kinase sont séparés par un insert kinase auquel peut se lier la PI-3 kinase. Le PDGF AA peut se lier à, et activer uniquement le PDGFR alpha tandis que le PDGF BB peut se lier à, et activer les deux PDGFR alpha et bêta. Les membres de la sous-famille des récepteurs PDGF sont des récepteurs de surface cellulaire qui agissent comme des mitogènes pour les cellules d’origine mésenchymateuse et qui sont composés respectivement d’isoformes alpha et bêta de ∽ 190 et 125 kDa respectivement. Les récepteurs PDGF activés agissent sur les voies de signalisation qui contrôlent la croissance cellulaire, la réorganisation de l’actine, la migration et la différenciation. Chez l’homme, le gène se trouve sur le bras q du chromosome 4. Des études chez des souris knock-out, chez qui l’homozygotie est mortelle, indiquent que la forme alpha du récepteur du facteur de croissance dérivé de plaquettes est particulièrement importante pour le développement des reins, car les souris hétérozygotes pour ce récepteur présentent des phénotypes rénaux défectueux.
Spécification
P16234 | |
400 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
5156 | |
<12% | |
Étalon, Couvercles de plaques adhésives, Tampon de lavage, Plaques à 96 puits pré-enduites, SAV-HRP, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Solution d’arrêt | |
5 x 96 tests | |
Neurobiologie | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
0,49 ng/ml à 120 ng/ml | |
0,4 ng/ml à 120 ng/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD140A,GAS9,PDGFR-2,PDGFR2,RHEPDGFRA | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD140A, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA | |
1 heures 20 min |