Learn More
PDE1C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PDE1C
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852174
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13785-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16842174
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13785-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze hydrolysis of the cyclic nucleotides cAMP and cGMP to the corresponding nucleoside 5-prime-monophosphates. Mammalian PDEs have been classified into several families based on their biochemical properties. Members of the PDE1 family, such as PDE1C, are calmodulin -dependent PDEs (CaM-PDEs) that are stimulated by a calcium-calmodulin complex (Repaske et al., 1992 ).
Spécification
Spécification
PDE1C
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q14123, Q63421, Q64338
18575, 5137, 81742
PDE1C Fusion Protein Ag4798
Primary
-20°C
PDE1C
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cam PDE 1C, hCam 3, Hcam3, PDE1C
PDE1C
IgG
Antigen Affinity Chromatography