Learn More
Ohaus™ Bloc thermique pour plaque PCR
Click to view available options
Capacité:
384 puits
Description
- OHAUS propose une gamme d’accessoires pour agitateurs répondant aux exigences spécifiques en matière d’échantillons
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Spécification
Description | Bloc thermique pour plaque PCR à 384 puits |
Capacité | 384 puits |
Matériau | Plastique Valox 357 |
Type | Bloc |
Dimensions (L x l) | 11,90 cm x 16,30 cm |
Dimensions (L x l x H) | 11,9 x 16,3 x 7,7 cm |
Longueur (impériale) | 4,70 po |
Longueur (métrique) | 11,90 cm |
Largeur (impériale) | 6,40 po |
Largeur (métrique) | 16,30 cm |