Learn More
Eppendorf™ Films et feuilles PCR
Garnissez vos plaques PCR d’un joint étanche, en particulier lorsque du matériel de thermoscellage est utilisé. Les films et feuilles de métal PCR Eppendorf™ possèdent des qualités optiques supérieures, ce qui en font le matériau de scellage idéal pour la qPCR et d’autres tests optiques.
Marque: Eppendorf™ 0030127781
165.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le scellage adhésif efficace empêche toute perte par évaporation pendant la PCR
- Retrait de la plaque sans résidu
- Les échantillons peuvent être surveillés visuellement à travers le film PCR transparent
- Feuille de métal pour PCR : Perçage aisé
- Feuille de métal pour PCR : Aucune adhérence de la pointe de la pipette (idéale pour les systèmes automatisés)
Spécification
Stériles | |
100 | |
Films et feuilles PCR | |
Oui |
Autoclavable | |
Idéal pour des systèmes automatisés comme PCR, RT PCR | |
Automatique | |
121°C |