Learn More
PCF11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PCF11 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802385
|
Proteintech
23540-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16892375
|
Proteintech
23540-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody is specific to the 173 kDa human PCF11 protein.
Component of pre-mRNA cleavage complex II.Spécification
PCF11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O94913 | |
51585 | |
PCF11 Fusion Protein Ag20263 | |
Primary | |
-20°C | |
PCF11 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0824, PCF11 | |
PCF11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |