Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion PC201
Ces circulateurs disposent d’un système de chauffage de 3,0 Kw permettant une montée en température rapide et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre -50° et +200°C.
Marque: Thermo Scientific™ 1580025
Description
Les circulateurs à immersion Thermo Scientific™ PC201 disposent d’un système de chauffage de 3,0 kW permettant une montée en température plus rapide, et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre 13° et 300°C. Ils sont dotés d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
- Température max. : 300°C
- Stabilité de la température : 0,015
- Système de chauffage à 3,0 kW pour une montée en température plus rapide
- Pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique
- Pompe foulante / aspirante avec pression de 560 mbar et flux de 24 L/min
- Capacité de chauffage 1,2 kW
- Contrôle T externe via le port de capteur PT100
- Alarmes de seuils sécuritaires pour la sauvegarde des expériences
- Limites de températures haute et basse
- Sept langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois et japonais)
- Dix programmations de variation de la température avec modification en cours de fonctionnement ou mise sur pause
- Port USB pour un contrôle à distance
- Horloge en temps réel
- Raccordement de port multifonctions
- Pompe de surpression (1 bar supplémentaire)
- Renfort de chauffage (2 kW en plus)
- Dispositif de remplissage automatique
- Boîtier de vanne magnétique / d’électrovanne (exemple : contrôle du refroidissement de l’eau du robinet)
Informations de commande :
Comprend des embouts cannelés de 8 et 12 mm avec pont (–0025 uniquement), raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
Spécification
Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS | |
24 l/min | |
13°C à 300°C | |
500 mbar/8,12 psi | |
0,01°C | |
9,2 in | |
7,4 in | |
16,6 in | |
10,4 lb | |
200/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
USB | |
Pompe foulante, pompe d’aspiration | |
3 kW | |
PC201 avec pont | |
9,2 x 7,4 x 16,6 po (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) | |
23,3 cm | |
18,9 cm | |
42,1 cm | |
4,7 kg | |
200 / 230 V |