Learn More
MP Biomedicals™ Comprimés de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Les comprimés de solution saline dans un tampon phosphate (PBS) sont un mélange de sel équilibré pour une préparation facile du tampon PBS pour une variété d’applications, notamment la préparation de réactifs, la dilution de cellules pour la cytométrie en flux et le réactif de culture cellulaire.
203.52€ - 479.12€
Spécification
Additif | Sans calcium, sans magnésium |
---|---|
Type de produit | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
Forme | Tablet |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435015
|
MP Biomedicals™
092810305 |
100 comprimés |
203.52€
100 tablettes |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17378783
|
MP Biomedicals™
092810306 |
200 comprimés |
235.32€
200 tablettes |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455015
|
MP Biomedicals™
092810307 |
500 comprimés |
479.12€
500 tablettes |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pas besoin de pesée ni de mélange de produits chimiques
- Il suffit de dissoudre les comprimés de PBS dans de l’eau
- Un comprimé dissous dans 100 ml d’eau donne un tampon contenant 0,01 M de phosphate, 0,27 M de KCl et 0,137 M de NaCl, pH 7,4 à 25 °C
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Sans calcium, sans magnésium | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | |
Tablet |