Learn More
PBS, saline tamponnée au phosphate, poudre 1 X, pH 7,4, Fisher BioReagents
39.15€ - 148.00€
Spécification
Couleur Blanc
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’emballage Flacon poly
Forme Poudre
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10316743
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP661-10
98,9 grammes (produit une solution de 10 L)
39.15€
98.90g
10562765
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP661-50
492 grammes (produit une solution de 50 L)
148.00€
492g
Description
Description
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• PBS 1X
• En poudre concentrée
Spécification
Spécification
Blanc
Température ambiante
Flacon poly
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • PBS Phosphate Buffered Saline
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PBS, saline tamponnée au phosphate, poudre 1 X, pH 7,4, Fisher BioReagents