Learn More
PAX7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène PAX7
Concentration 0.45 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16810135
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
20570-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16800135
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
20570-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
The antibody is specific to PAX7. It will not cross react with other PAX members.
This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. These genes play critical roles during fetal development and cancer growth. The specific function of the paired box 7 gene is unknown but speculated to involve tumor suppression since fusion of this gene with a forkhead domain family member has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
PAX7
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P23759, P47239
18509, 5081
Peptide
Primary
-20°C
PAX7
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HUP1, paired box 7, Paired box protein Pax 7, PAX7, PAX7B
PAX7
IgG
Antigen Affinity Chromatography