Learn More
Thermo Scientific™ Kit universel de groupage Strep PathoDx
Prend en charge les fonctionnalités du kit de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™ avec kit universel de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™.
133.61€
Spécification
Coffrets de témoins | Positif |
---|---|
Substances à analyser détectables | Streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F, G |
Type | Kit de test de streptocoques |
Comprend | Antigènes de contrôle ABC et FG ; Réactifs d’extraction 1, 2, 3 ; Agitateurs ; Lames jetables |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12791770
|
Thermo Scientific™
R62076 |
Kit de groupage universel des streptocoques PathoDX™ | Coffret de 60 tests/kit |
133.61€
60 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Prend en charge les fonctionnalités du kit de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™ avec kit universel de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™.Ce kit est un ensemble de composants à utiliser avec des réactifs de groupage Strep PathoDx sélectionnés et achetés séparément, conçus pour identifier les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F ou G de Lancefield à partir des plaques de culture primaires. Ce kit d’accessoires contient :Réactif d’extraction 1 ; réactif d’extraction 2 ; réactif d’extraction 3 ; contrôle positif ; cartes de réaction ; agitateurs.
La procédure PathoDx utilise une méthode d’agglutination au latex associée à une procédure d’extraction d’acide nitreux1,2. L’IgG couplée au latex est très spécifique pour un antigène de groupe streptococcique donné.Cette méthode offre des avantages significatifs par rapport à d’autres méthodes de groupage des streptocoques en termes de rapidité, de simplicité et de commodité.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Positif | |
Streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F, G | |
Kit de test de streptocoques | |
Antigènes de contrôle ABC et FG ; Réactifs d’extraction 1, 2, 3 ; Agitateurs ; Lames jetables |